Salpetersäure 70% 70, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Gefahr

Synonyme: Nitric acid solution

MQ100

225711-475ML
SIAL225711-475MLEA 150 EUR
SIAL225711-475ML
Salpetersäure 70% 70, Sigma-Aldrich®
Salpetersäure
Formel: HNO₃
Molecular Weight: 63.01 g/mol
Siedepunkt: 87
Schmelzpunkt: -42
Dichte: 1.51
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011349
CAS-Nummer: 7697-37-2
EINECS: 231-714-2
UN: 2031
ADR: 8 I
Merck Index: 13,06610

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR