3-Acetyl-2,5-dimethylthiophen, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
225797-10G
SIAL225797-10GEA
56.8
EUR
SIAL225797-10G
3-Acetyl-2,5-dimethylthiophen, Sigma-Aldrich®
3-Acetyl-2,5-dimethylthiophen
Formel:
C₈H₁₀OS Molecular Weight: 154,23 g/mol |
MDL:
MFCD00009763 CAS-Nummer: 2530-10-1 EINECS: 219-779-5 |