1,2-Naphthochinon-4-sulfonsäure Natriumsalz, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Folin's reagent, Sodium 3,4-dioxo-3,4-dihydronaphthalene-1-sulphonate
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
226017-10G
SIAL226017-10GEA
159
EUR
SIAL226017-10G
1,2-Naphthochinon-4-sulfonsäure Natriumsalz, Sigma-Aldrich®
1,2-Naphthochinon-4-sulfonsäure Natriumsalz
Formel:
C₁₀H₅NaO₅S Molecular Weight: 260,20 g/mol |
MDL:
MFCD00001700 CAS-Nummer: 521-24-4 EINECS: 208-308-9 |