1,3-Bis(trimethylsilyl)harnstoff, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
N,N'-Bis(trimethylsilyl)urea
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
226106-50G
SIAL226106-50GEA
51
EUR
SIAL226106-50G
1,3-Bis(trimethylsilyl)harnstoff, Sigma-Aldrich®
1,3-Bis(trimethylsilyl)harnstoff
Formel:
C₇H₂₀N₂OSi₂ Molecular Weight: 204,42 g/mol |
MDL:
MFCD00008260 CAS-Nummer: 18297-63-7 EINECS: 242-177-9 |