tert-Butyl-N-hydroxycarbamat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
N-Boc-hydroxylamine, N-tert-Butoxycarbonylhydroxylamine, N-Tert-Boc-Hydroxylamine
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
226157-5G
SIAL226157-5GEA
91.9
EUR
SIAL226157-5G
tert-Butyl-N-hydroxycarbamat, Sigma-Aldrich®
tert-Butyl-N-hydroxycarbamat
Formel:
C₅H₁₁NO₃ Molecular Weight: 133,15 g/mol |
MDL:
MFCD00002107 CAS-Nummer: 36016-38-3 EINECS: 252-836-2 |