2-(Methylthio)ethanol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
226424-10G
SIAL226424-10GEA
40.5
EUR
SIAL226424-10G
2-(Methylthio)ethanol, Sigma-Aldrich®
2-(Methylthio)ethanol
Formel:
C₃H₈OS Molecular Weight: 92.16 g/mol |
MDL:
MFCD00002908 CAS-Nummer: 5271-38-5 EINECS: 226-090-3 |