Silberperchlorat Hydrat ≥99%, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
226548-25G
SIAL226548-25GEA 207 EUR
SIAL226548-25G
Silberperchlorat Hydrat ≥99%, Sigma-Aldrich®
Silberperchlorat Hydrat
Formel: AgClO₄·xH₂O
MDL: MFCD00149128
CAS-Nummer: 331717-44-3
EINECS: 232-035-4
UN: 1481
ADR: 5.1,II
Merck Index: 12,08667