2-Phenylimidazol, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung

Synonyme: 2-Phenyl-1H-imidazole

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

226769-25G
SIAL226769-25GEA 52.8 EUR
SIAL226769-25G
2-Phenylimidazol, Sigma-Aldrich®
2-Phenylimidazol
Formel: C₉H₈N₂
Molecular Weight: 144,18 g/mol
Siedepunkt: 335 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 143…146 °C
Dichte: 0,6 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00005186
CAS-Nummer: 670-96-2
EINECS: 211-581-7

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR