2-(Trimethylsilyl)ethanol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
226890-10G
226890-1G
226890-50G
SIAL226890-10GEA
195
EUR
SIAL226890-10G
SIAL226890-1G
SIAL226890-50G
2-(Trimethylsilyl)ethanol, Sigma-Aldrich®
2-(Trimethylsilyl)ethanol
Formel:
HOH₂CCH₂Si(CH₃)₃ Molecular Weight: 118.25 g/mol Siedepunkt: 145 Schmelzpunkt: 0 Dichte: 0.8358 |
MDL:
MFCD00002825 CAS-Nummer: 2916-68-9 EINECS: 220-844-5 UN: 1987 ADR: 3 III |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...