3-Chloracetylaceton, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung

Synonyme: 3-Chloro-2,4-pentanedione, 3-Chloropentane-2,4-dione

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

227153-100G
SIAL227153-100GEA 143 EUR
SIAL227153-100G
3-Chloracetylaceton, Sigma-Aldrich®
3-Chloracetylaceton
Formel: C₅H₇ClO₂
Molecular Weight: 134.56 g/mol
Siedepunkt: 149
Schmelzpunkt: –15 °C
Dichte: 1.19 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00009651
CAS-Nummer: 1694-29-7
EINECS: 216-902-4
UN: 1224
ADR: 3 III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR