1-Diazo-2-naphthol-4-sulfonsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
227285-100G
SIAL227285-100GEA
83.4
EUR
SIAL227285-100G
1-Diazo-2-naphthol-4-sulfonsäure, Sigma-Aldrich®
1-Diazo-2-naphthol-4-sulfonsäure
Formel:
C₁₀H₆N₂O₄S Molecular Weight: 250.23 g/mol |
MDL:
MFCD00012409 CAS-Nummer: 887-76-3 EINECS: 212-958-9 |