4-Brombutylacetat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Essigsäure(4-brombutyl)ester
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
227579-10G
227579-50G
SIAL227579-10GEA
57.6
EUR
SIAL227579-10G
SIAL227579-50G
4-Brombutylacetat, Sigma-Aldrich®
4-Brombutylacetat
Formel:
C₆H₁₁BrO₂ |
MDL:
MFCD00000263 CAS-Nummer: 4753-59-7 EINECS: 225-277-7 |