3,4,5-Trimethoxytoluol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 1-Methyl-3,4,5-trimethoxybenzol
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
227714-10G
SIAL227714-10GEA 68.4 EUR
SIAL227714-10G
3,4,5-Trimethoxytoluol, Sigma-Aldrich®
3,4,5-Trimethoxytoluol
Formel: C₁₀H₁₄O₃
Molecular Weight: 182,22 g/mol
Siedepunkt: 272 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 35…37 °C
Dichte: 1,08 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00008397
CAS-Nummer: 6443-69-2
EINECS: 229-239-0