Phenylhydrochinon, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
TFIIH Modulator-12, Biphenyl-2,5-diol, [1,1'-Biphenyl]-2,5-diol, 2,5-Dihydroxybiphenyl
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
227811-25G
SIAL227811-25GEA
113
EUR
SIAL227811-25G
Phenylhydrochinon, Sigma-Aldrich®
Phenylhydrochinon
Formel:
C₁₂H₁₀O₂ Molecular Weight: 186,21 g/mol |
MDL:
MFCD00002342 CAS-Nummer: 1079-21-6 EINECS: 214-091-1 |