Silberchlorat, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Gefahr

Synonyme: Argentous chlorate

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

227900-10G
SIAL227900-10GEA 222 EUR
SIAL227900-10G
Silberchlorat, Sigma-Aldrich®
Silberchlorat
Formel: AgClO₃
Molecular Weight: 191.32
Schmelzpunkt: 230
Dichte: 4.43
Lagertemperatur: Kühlschrank
CAS-Nummer: 7783-92-8
EINECS: 232-034-9
UN: 1479
ADR: 5.1 II
Merck Index: 12,08651

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR