Cadmium(II)iodid, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Gefahr

Synonyme: Cadmium iodide

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

228516-50G
SIAL228516-50GEA 52.7 EUR
SIAL228516-50G
Cadmium(II)iodid, Sigma-Aldrich®
Cadmium(II)iodid
Formel: CdI₂
Molecular Weight: 366,22 g/mol
Siedepunkt: 787 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 387 °C
Dichte: 5,67 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00010920
CAS-Nummer: 7790-80-9
EINECS: 232-223-6
UN: 2570
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,01657

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR