(Dimethylamino)acetonitril, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
228540-25G
SIAL228540-25GEA
0
EUR
SIAL228540-25G
(Dimethylamino)acetonitril, Sigma-Aldrich®
(Dimethylamino)acetonitril
Formel:
C₄H₈N₂ Molecular Weight: 84,12 g/mol |
MDL:
MFCD00001890 CAS-Nummer: 926-64-7 EINECS: 213-140-4 |