3-Chlor-4-fluoranilin, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

228583-100G 228583-25G
SIAL228583-100GEA 55.4 EUR
SIAL228583-100G SIAL228583-25G
3-Chlor-4-fluoranilin, Sigma-Aldrich®
3-Chlor-4-fluoranilin
Formel: C₆H₅ClFN
Siedepunkt: 230 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 41…44 °C
Dichte: 1,226 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007767
CAS-Nummer: 367-21-5
EINECS: 206-682-8
UN: 2811
ADR: 6.1,III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR