3-Chlor-p-anisidin, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: 3-Chlor-4-anisidin, 3-Chlor-4-methoxyanilin, 4-Amino-2-chloranisol

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

228605-50G
SIAL228605-50GEA 143 EUR
SIAL228605-50G
3-Chlor-p-anisidin, Sigma-Aldrich®
3-Chlor-p-anisidin
Formel: C₇H₈ClNO
Molecular Weight: 157,6 g/mol
Siedepunkt: 253 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 82 °C
MDL: MFCD00007771
CAS-Nummer: 5345-54-0
EINECS: 226-298-4
UN: 2233
ADR: 6.1,III

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR