2-(2-Fluorphenyl)ethanol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 2-Fluorophenethyl alcohol
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
228788-5G
SIAL228788-5GEA 47.5 EUR
SIAL228788-5G
2-(2-Fluorphenyl)ethanol, Sigma-Aldrich®
2-(2-Fluorphenyl)ethanol
Formel: C₈H₉FO
Molecular Weight: 140,16 g/mol
Siedepunkt: 104…106 °C (14 mmHg)
Dichte: 1,04 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00002887
CAS-Nummer: 50919-06-7