Diethylpropylmalonat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Diethyl 2-propylmalonate
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
228818-5G
SIAL228818-5GEA
28.1
EUR
SIAL228818-5G
Diethylpropylmalonat, Sigma-Aldrich®
Diethylpropylmalonat
Formel:
C₁₀H₁₈O₄ Molecular Weight: 202,25 g/mol |
MDL:
MFCD00009168 CAS-Nummer: 2163-48-6 EINECS: 218-492-2 |