Bismut(III)iodid, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Gefahr

Synonyme: Bismuth triiodide

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

229474-10G
SIAL229474-10GEA 193 EUR
SIAL229474-10G
Bismut(III)iodid, Sigma-Aldrich®
Bismut(III)iodid
Formel: BiI₃
Molecular Weight: 589,69 g/mol
Schmelzpunkt: 408 °C
Dichte: 5,78 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00010894
CAS-Nummer: 7787-64-6
EINECS: 232-127-4
UN: 3260
ADR: 8,III
Merck Index: 12,01308

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR