Cadmium(II)nitrat Tetrahydrat, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung

Synonyme: Cadmium nitrate tetrahydrate

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

229520-10G
SIAL229520-10GEA 124 EUR
SIAL229520-10G
Cadmium(II)nitrat Tetrahydrat, Sigma-Aldrich®
Cadmium(II)nitrat Tetrahydrat
Formel: CdN₂O₆·4H₂O
Molecular Weight: 308,48 g/mol
Siedepunkt: 132 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 60 °C
Dichte: 2,5 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00149626
CAS-Nummer: 10022-68-1
EINECS: 233-710-6
UN: 3087
ADR: 5.1,II

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR