Ammoniumcer(IV)nitrat, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Gefahr


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

229547-10G 229547-250G 229547-50G
SIAL229547-10GEA 76.6 EUR
SIAL229547-10G SIAL229547-250G SIAL229547-50G
Ammoniumcer(IV)nitrat, Sigma-Aldrich®
Ammoniumcer(IV)nitrat
Formel: (NH₄)₂Ce(NO₃)₆
Schmelzpunkt: 107…108 °C
Dichte: 2,2 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00151121
CAS-Nummer: 16774-21-3
EINECS: 240-827-6
UN: 1477
ADR: 5.1,III
Merck Index: 13,00509

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR