Cobalt(II)sulfat Hydrat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: Cobaltsulfat Hydrat
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
229598-10G
SIAL229598-10GEA 186 EUR
SIAL229598-10G
Cobalt(II)sulfat Hydrat, Sigma-Aldrich®
Cobalt(II)sulfat Hydrat
Formel: CoO₄S·H₂O
MDL: MFCD00149657
CAS-Nummer: 60459-08-7
EINECS: 233-334-2
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 12,02510