Holmiumtrinitrat Pentahydrat, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Gefahr


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

229687-5G
SIAL229687-5GEA 187 EUR
SIAL229687-5G
Holmiumtrinitrat Pentahydrat, Sigma-Aldrich®
Holmiumtrinitrat Pentahydrat
Formel: HoN₃O₉·5H₂O
Molecular Weight: 441.02 g/mol
Schmelzpunkt: 83.74…84.62 °C
MDL: MFCD00149737
CAS-Nummer: 14483-18-2
EINECS: 233-438-8
UN: 1477
ADR: 5.1 III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR