Mangan(II)acetat Tetrahydrat, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: Essigsäure Mangan(II)salz Tetrahydrat, Mangandiacetat Tetrahydrat

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

229776-50G
SIAL229776-50GEA 197 EUR
SIAL229776-50G
Mangan(II)acetat Tetrahydrat, Sigma-Aldrich®
Mangan(II)acetat Tetrahydrat
Formel: (H₃CCOO)₂Mn·4H₂O
Molecular Weight: 245,09 g/mol
Schmelzpunkt: 300 °C
Dichte: 1,58 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00062552
CAS-Nummer: 6156-78-1
EINECS: 211-334-3
Merck Index: 13,05746

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR