Natriumacetat, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: Essigsäure Natriumsalz

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

229873-10G
SIAL229873-10GEA 164 EUR
SIAL229873-10G
Natriumacetat, Sigma-Aldrich®
Natriumacetat
Formel: H₃CCOONa
Molecular Weight: 82.03 g/mol
Siedepunkt: 881,4
Schmelzpunkt: 324
Dichte: 1.528 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: >250 °C (geschlossener Tiegel)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00012459
CAS-Nummer: 127-09-3
EINECS: 204-823-8
REACH: 01-2119485123-42
Merck Index: 12,08711

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR