Thallium(I)chlorid, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

229962-10G
SIAL229962-10GEA 160 EUR
SIAL229962-10G
Thallium(I)chlorid, Sigma-Aldrich®
Thallium(I)chlorid
Formel: ClTl
Siedepunkt: 720 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 430 °C
Dichte: 5,246 g/cm³ (642 °C)
MDL: MFCD00011274
CAS-Nummer: 7791-12-0
EINECS: 232-241-4
UN: 1707
ADR: 6.1,II
Merck Index: 12,09395

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR