Natriumhexafluoroaluminat, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Gefahr

Synonyme: Trinatriumhexafluoraluminat

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

230049-25G
SIAL230049-25GEA 269 EUR
SIAL230049-25G
Natriumhexafluoroaluminat, Sigma-Aldrich®
Natriumhexafluoroaluminat
Formel: AlF₆Na₃
Molecular Weight: 209,94 g/mol
Schmelzpunkt: 977 °C
Dichte: 2,95 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00003507
CAS-Nummer: 13775-53-6
EINECS: 237-410-6
UN: 3260
ADR: 8,III

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR