Tetrabutylammoniumhydroxid 1 mol/l (1 N) in Methanol, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

230189-100ML 230189-800ML 230189-8L 230189-1L 230189-250ML
SIAL230189-100MLEA 128 EUR
SIAL230189-100ML SIAL230189-800ML SIAL230189-8L SIAL230189-1L SIAL230189-250ML
Tetrabutylammoniumhydroxid 1 mol/l (1 N) in Methanol, Sigma-Aldrich®
Tetrabutylammoniumhydroxid
Formel: C₁₆H₃₇NO
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00009425
CAS-Nummer: 2052-49-5
EINECS: 218-147-6
UN: 2924
ADR: 3,II

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR