Kupfer(I)bromid-Dimethylsulfid-Komplex, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
230502-10G 230502-50G
SIAL230502-10GEA 100 EUR
SIAL230502-10G SIAL230502-50G
Kupfer(I)bromid-Dimethylsulfid-Komplex, Sigma-Aldrich®
Kupfer(I)bromid-Dimethylsulfid-Komplex
Formel: C₂H₆BrCuS
MDL: MFCD00043295
CAS-Nummer: 54678-23-8
EINECS: 259-292-5