6-Methylanthranilsäure, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung

Synonyme: 2-Amino-6-methylbenzoic acid

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

230537-5G
SIAL230537-5GEA 49.4 EUR
SIAL230537-5G
6-Methylanthranilsäure, Sigma-Aldrich®
6-Methylanthranilsäure
Formel: C₈H₉NO₂
Molecular Weight: 151,16 g/mol
Siedepunkt: 315 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 125…127 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007809
CAS-Nummer: 4389-50-8

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR