Methyl-4-cyanbenzoat, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: 4-Cyanbenzoesäuremethylester

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

230634-5G
SIAL230634-5GEA 84.2 EUR
SIAL230634-5G
Methyl-4-cyanbenzoat, Sigma-Aldrich®
Methyl-4-cyanbenzoat
Formel: C₉H₇NO₂
Molecular Weight: 161.16 g/mol
Siedepunkt: 275
Schmelzpunkt: 67
MDL: MFCD00001823
CAS-Nummer: 1129-35-7
EINECS: 214-443-4
UN: 3439
ADR: 6.1 III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR