4-Pentylbenzoesäure, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung

Synonyme: p-Pentylbenzoesäure

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

230650-5G
SIAL230650-5GEA 72.5 EUR
SIAL230650-5G
4-Pentylbenzoesäure, Sigma-Aldrich®
4-Pentylbenzoesäure
Formel: C₁₂H₁₆O₂
Molecular Weight: 192,26 g/mol
Siedepunkt: 260,7 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 85…88 °C
Dichte: ∼0,992 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00002572
CAS-Nummer: 26311-45-5
EINECS: 247-607-9

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR