4-(Methylthio)benzylalkohol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
4-(Methylthio)benzyl Alcohol
230685-10G
SIAL230685-10GEA
129
EUR
SIAL230685-10G
4-(Methylthio)benzylalkohol, Sigma-Aldrich®
4-(Methylthio)benzylalkohol
Formel:
C₈H₁₀OS Molecular Weight: 154,23 g/mol |
MDL:
MFCD00009706 CAS-Nummer: 3446-90-0 |