5-Methyl-1,10-phenanthrolin, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

230847-1G
SIAL230847-1GEA 121 EUR
SIAL230847-1G
5-Methyl-1,10-phenanthrolin, Sigma-Aldrich®
5-Methyl-1,10-phenanthroline
Formel: C₁₃H₁₀N₂
Molecular Weight: 194,24 g/mol
Siedepunkt: 351 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 114 °C
MDL: MFCD00004982
CAS-Nummer: 3002-78-6
EINECS: 221-099-9

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR