3-Aminochinolin, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung

Synonyme: Chinolin-3-ylamin

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

232289-5G
SIAL232289-5GEA 71.1 EUR
SIAL232289-5G
3-Aminochinolin, Sigma-Aldrich®
3-Aminochinolin
Formel: C₉H₈N₂
Molecular Weight: 144,18 g/mol
Siedepunkt: 311 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 84 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006772
CAS-Nummer: 580-17-6
EINECS: 209-455-1

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR