N-(Chlormethyl)phthalimid, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

232424-10G 232424-50G
SIAL232424-10GEA 99.1 EUR
SIAL232424-10G SIAL232424-50G
N-(Chlormethyl)phthalimid, Sigma-Aldrich®
N-(Chlormethyl)phthalimid
Formel: C₉H₆ClNO₂
Siedepunkt: 305 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 123…126 °C
MDL: MFCD00005898
CAS-Nummer: 17564-64-6
EINECS: 241-541-4

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR