1,3-Diphenoxybenzol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
232637-5G
SIAL232637-5GEA
59.5
EUR
SIAL232637-5G
1,3-Diphenoxybenzol, Sigma-Aldrich®
1,3-Diphenoxybenzene
Formel:
C₁₈H₁₄O₂ Molecular Weight: 262,31 g/mol |
MDL:
MFCD00003036 CAS-Nummer: 3379-38-2 EINECS: 222-181-7 |
Learn more
![](/m-de.vwr.com/de_DE/images/about_vwr_275x315.jpg)