2-Hydroxyethyl-phenylsulfid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
2-(Phenylthio)ethanol
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
232777-50G
SIAL232777-50GEA
95.7
EUR
SIAL232777-50G
2-Hydroxyethyl-phenylsulfid, Sigma-Aldrich®
2-Hydroxyethyl-phenylsulfid
Formel:
C₈H₁₀OS Molecular Weight: 154,23 g/mol |
MDL:
MFCD00002905 CAS-Nummer: 699-12-7 EINECS: 211-828-9 |