2-(Trifluormethyl)phenylacetonitril, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: 2-(Trifluormethyl)benzylcyanid

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

232955-5G
SIAL232955-5GEA 54.6 EUR
SIAL232955-5G
2-(Trifluormethyl)phenylacetonitril, Sigma-Aldrich®
2-(Trifluormethyl)phenylacetonitril
Formel: C₉H₆F₃N
Molecular Weight: 185,15 g/mol
Siedepunkt: 113…116 °C (23 mmHg)
Schmelzpunkt: 29…30 °C
MDL: MFCD00001903
CAS-Nummer: 3038-47-9
EINECS: 221-239-9
UN: 3439
ADR: 6.1,III

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR