4-(Trifluormethyl)phenylacetonitril, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

232963-5G
SIAL232963-5GEA 38.5 EUR
SIAL232963-5G
4-(Trifluormethyl)phenylacetonitril, Sigma-Aldrich®
4-(Trifluormethyl)phenylacetonitril
Formel: C₉H₆F₃N
Siedepunkt: 131…132 °C (20 mmHg)
Dichte: 1,535 g/cm³ (–150.15 °C)
MDL: MFCD00001921
CAS-Nummer: 2338-75-2
EINECS: 219-052-2
UN: 3439
ADR: 6.1,III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR