2-Chloranilin, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Gefahr


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

23300-100ML
SIAL23300-100MLEA 131 EUR
SIAL23300-100ML
2-Chloranilin, Sigma-Aldrich®
2-Chloranilin
Formel: C₆H₆ClN
Molecular Weight: 127,57 g/mol
Siedepunkt: 208 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –3 °C
Dichte: 1,213 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 105 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007656
CAS-Nummer: 95-51-2
EINECS: 202-426-4
UN: 2019
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,02136

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR