2-(3-Chlorphenoxy)propionsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
233013-50G
SIAL233013-50GEA
71.1
EUR
SIAL233013-50G
2-(3-Chlorphenoxy)propionsäure, Sigma-Aldrich®
2-(3-Chlorphenoxy)propionsäure
Formel:
C₉H₉ClO₃ |
MDL:
MFCD00009723 CAS-Nummer: 101-10-0 EINECS: 202-915-2 |