(α,α,α-Trifluor-4-tolyl)essigsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Achtung
|
Synonyme:
(4-(Trifluormethyl)phenyl)essigsäure
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
233021-5G
SIAL233021-5GEA
58.6
EUR
SIAL233021-5G
(α,α,α-Trifluor-4-tolyl)essigsäure, Sigma-Aldrich®
(α,α,α-Trifluor-4-tolyl)essigsäure
Formel:
(C₆H₄(CF₃))CH₂COOH Molecular Weight: 204,15 g/mol |
MDL:
MFCD00004352 CAS-Nummer: 32857-62-8 EINECS: 251-263-5 |