(±)-4-(Trifluormethyl)mandelsäure, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: (±)-4-(Trifluormethyl)phenylglykolsäure, (±)-2-(4-(Trifluormethyl)phenyl)-2-hydroxyethansäure, (±)-2-(4-(Trifluormethyl)phenyl)-2-hydroxyessigsäure

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

233072-1G
SIAL233072-1GEA 31.7 EUR
SIAL233072-1G
(±)-4-(Trifluormethyl)mandelsäure, Sigma-Aldrich®
(±)-4-(Trifluormethyl)mandelsäure
Formel: C₉H₇F₃O₃
Molecular Weight: 220,15 g/mol
Siedepunkt: 314 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 129…130,5 °C
MDL: MFCD00009724
CAS-Nummer: 395-35-7
EINECS: 206-900-1

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR