2-(Trifluormethyl)zimtsäure, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung

Synonyme: 3-(2-(Trifluormethyl)phenyl)propensäure, 2-(Trifluormethyl)cinnamsäure, 3-(o-(Trifluormethyl)phenyl)propensäure

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

233080-5G
SIAL233080-5GEA 58.7 EUR
SIAL233080-5G
2-(Trifluormethyl)zimtsäure, Sigma-Aldrich®
2-(Trifluormethyl)zimtsäure
Formel: C₁₀H₇F₃O₂
Molecular Weight: 216,16 g/mol
Siedepunkt: 292 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 199 °C
MDL: MFCD00004381
CAS-Nummer: 2062-25-1
EINECS: 218-168-0

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR