trans-4-(Trifluormethyl)zimtsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Achtung
|
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
233099-5G
SIAL233099-5GEA
95.8
EUR
SIAL233099-5G
trans-4-(Trifluormethyl)zimtsäure, Sigma-Aldrich®
trans-4-(Trifluormethyl)zimtsäure
Formel:
C₁₀H₇F₃O₂ Molecular Weight: 216,16 g/mol |
MDL:
MFCD00002696 CAS-Nummer: 16642-92-5 |