4'-(Trifluormethyl)acetophenon, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung

Synonyme: p-(Trifluormethyl)acetophenon, 4-Acetylbenzotrifluorid, 1-[4-(Trifluormethyl)phenyl]ethan-1-on

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

233188-25G 233188-5G
SIAL233188-25GEA 163 EUR
SIAL233188-25G SIAL233188-5G
4'-(Trifluormethyl)acetophenon, Sigma-Aldrich®
4'-(Trifluormethyl)acetophenon
Formel: C₉H₇F₃O
Siedepunkt: 205 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 26…29 °C
Dichte: 0,924 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000401
CAS-Nummer: 709-63-7
EINECS: 211-913-0

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR